Kluczowe dokumenty
P5390
Prostaglandin B2
≥98%, synthetic
Synonim(y):
(5Z,13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trien-1-oic acid, PGB2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solution
rozpuszczalność
ethanol: ~100 mg/mL
PBS, pH 7.2: ~2 mg/mL
DMSO: ~50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
Klucz InChI
PRFXRIUZNKLRHM-HKVRTXJWSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?