Kluczowe dokumenty
462711
Sigma-Aldrich
Methyl-α-D-mannopyranoside
Methyl-α-D-mannopyranoside, CAS 617-04-9, is a substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125).
Synonim(y):
Methyl-α-D-mannopyranoside, α-Methyl-D-mannoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: soluble
ślady kationów
heavy metals: ≤10 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125). Lectin inhibitory sugar.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Derewenda, Z., et al. 1989. EMBO J.. 8, 2189.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
404.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
206.74 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z Derewenda et al.
The EMBO journal, 8(8), 2189-2193 (1989-08-01)
A complex of concanavalin A with methyl alpha-D-mannopyranoside has been crystallized in space group P212121 with a = 123.9 A, b = 129.1 A and c = 67.5 A. X-ray diffraction intensities to 2.9 A resolution have been collected on