Key Documents
444251-M
Millipore
MMP-2/MMP-9 Inhibitor III
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor III controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
MMP-2/MMP-9 Inhibitor III
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H71N13O14S2
Masa cząsteczkowa:
1166.33
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A cyclic peptide that acts as a potent inhibitor of MMP-2 (gelatinase A; IC50 = 10 µM) and MMP-9 (gelatinase B; IC50 = 10 µM). Inhibits the migration of human endothelial cells and tumor cells, and prevents tumor growth and invasion in animal models.
A hydrophobic cyclic peptide that acts as a potent inhibitor of MMP-2 and MMP-9 (IC50 = 10 µM). Inhibits the migration of human endothelial cells and tumor cells, and prevents tumor growth and invasion in animal models. Also, phage that display this peptide specifically targets angiogenic blood vessels in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Target IC50: 10 µM against MMP-2 and MMP-9
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
H-Cys¹-Thr-Thr-His-Trp-Gly-Phe-Thr-Leu-Cys¹⁰-OH (cyclic: 1→ 10)
Inne uwagi
Medina, O.P., et al. 2001. Cancer Res.61, 3978.
Koivunen, E., et al. 1999. Nat. Biotechnology 17, 768.
Informacje prawne
Sold under license of U.S. Patent 6,624,144.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.