Merck
H147
Supelco
Hydroxybufuralol maleate salt
analytical standard, solid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO3 · C4H4O4
Masa cząsteczkowa:
393.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
off-white
rozpuszczalność
H2O: soluble
ethanol: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)