Y0001340
Oseltamivir impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oseltamivir
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
Klucz InChI
NENPYTRHICXVCS-YNEHKIRRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)