Merck
BP903
Oseltamivir phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester phosphate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N2O4 ·H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oseltamivir
Formularz
crystalline powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
Klucz InChI
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fosforan oseltamiwiru BP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Paediatric Oseltamivir Oral Solution
  • Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Lvjie Xu et al.
    Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 16-16 (2020-03-03)
    Influenza A virus (IAV) is a threat to public health due to its high mutation rate and resistance to existing drugs. In this investigation, 15 targets selected from an influenza virus-host interaction network were successfully constructed as a multitarget virtual