Merck
PHR1092
Supelco
Cyclosporine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Cyclosporin A, Antibiotic S 7481F1, Cyclosporine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H111N11O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1202.61
Beilstein:
3647785
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C2163000
traceable to USP 1158504
rodzina API
cyclosporine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Klucz InChI
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
informacje o genach
human ... PPIA(5478)
Opis ogólny
Cyklosporyna jest lipofilnym peptydem immunosupresyjnym o właściwościach przeciwgrzybiczych i przeciwzapalnych. Selektywnie hamuje produkcję cytokin zaangażowanych w aktywację limfocytów T w odpowiedzi na stymulację antygenem. Jest szeroko stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz w leczeniu różnych chorób autoimmunologicznych.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Cyklosporyna może być stosowana jako wzorzec odniesienia do oznaczania cyklosporyny w próbkach biologicznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS).
Działania biochem./fizjol.
A fungal metabolite possessing potent immunosuppressive properties. It inhibits the T-cell receptor signal transduction pathway via the formation of cyclosporin A−cyclophilin complex that inhibits calcineurin (protein phosphatase 2B). Inhibits nitric oxide synthesis induced by interleukin 1α, lipopolysaccharides and TNFα. Can block cytochrome c release from mitochondria.
Potent immunosuppressant; inhibits nitric oxide synthesis induced by interleukin 1α, lipopolysaccharides and TNFα; blocks cytochrome c release from mitochondria.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3757 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jane Rasaiyaah et al.
Nature, 503(7476), 402-405 (2013-11-08)
Human immunodeficiency virus (HIV)-1 is able to replicate in primary human macrophages without stimulating innate immunity despite reverse transcription of genomic RNA into double-stranded DNA, an activity that might be expected to trigger innate pattern recognition receptors. We reasoned that
Tip W Loo et al.
Biochemistry, 52(41), 7167-7169 (2013-10-03)
There is no high-resolution crystal structure of the human P-glycoprotein (P-gp) drug pump. Homology models of human P-gp based on the crystal structures of mouse or Caenorhabditis elegans P-gps show large differences in the orientation of transmembrane segment 5 (TM5).
Maaike Kockx et al.
Pharmacology & therapeutics, 128(1), 106-118 (2010-07-06)
Cyclosporin A (CsA) is an immunosuppressant drug widely used in organ transplant recipients and people with autoimmune disorders. Long term treatment with CsA is associated with many side effects including hyperlipidemia and an increased risk of atherosclerosis. While its immunosuppressive
C E M Griffiths et al.
The British journal of dermatology, 155 Suppl 2, 1-16 (2006-06-16)
Immune-mediated dermatoses, such as psoriasis and atopic dermatitis, affect a significant proportion of the population. Although most cases are not life threatening, these diseases can have a profound effect on the sufferer's quality of life and that of their family.
Angela C Webster et al.
BMJ (Clinical research ed.), 331(7520), 810-810 (2005-09-15)
To compare the positive and negative effects of tacrolimus and ciclosporin as initial treatment for renal transplant recipients. Systematic review. Reports of comparative randomised trials of tacrolimus and ciclosporin identified by searches of Medline, Embase, the Cochrane Register of Controlled