23-024-M
Kompleks białkowy p27, aktywowany, 10 µg
Activated complex of three (3) full length, recombinant human proteins: p27, Cyclin E1, & CDK2. Phosphorylated in vitro using CDK2/Cyclin E1. For use in Enzyme Assays. Behaves as a substrate in ubiquitin assays.
Synonim(y):
p27 kip1, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, Kip1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu GenBank
numer dostępu NCBI
informacje o genach
human ... CDK2(1017) , CDKN1B(1027)
Opis ogólny
p27 jest ważnym regulatorem progresji cyklu komórkowego, zaangażowanym w zatrzymanie G1. Jest silnym inhibitorem kompleksów cykliny E1- i cykliny A-CDK2 oraz pozytywnym regulatorem kinaz zależnych od cykliny D, takich jak CDK4. Degradacja tego białka, która jest wyzwalana przez jego fosforylację zależną od CDK i późniejszą ubikwitynację przez kompleksy SCF, jest wymagana do przejścia komórki ze stanu spoczynku do stanu proliferacji. Obniżone poziomy p27 występują w różnych nowotworach nabłonkowych pochodzących z płuc, piersi, okrężnicy, jajnika, przełyku, tarczycy i prostaty. Defekty w genie kodującym p27 (CDKN1B) są przyczyną mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 4 (MEN4), dziedzicznego raka tarczycy.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany