Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2700730
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TET1 antibody produced in mouse
clone GT1462, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CXXC6, FLJ10839, FLJ41442, TET1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1462, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG2
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TET1(80312)
Opis ogólny
Tet methylcytosine dioxygenase 1 (TET1) is a protein that belongs to the TET family and contains a zinc-binding CXXC domain. It is expressed in embryonic stem cells. The TET1 gene is localized on human chromosome 10q21.3.
Zastosowanie
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TET1. The exact sequence is proprietary.
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000, ChIP assay: Assay-dependent dilution. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
Tet methylcytosine dioxygenase 1 (TET1) functions as a 5-methylcytosine (5mC) hydroxylase. It converts 5-methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine, which is crucial for active DNA demethylation in the adult brain. The protein has been linked to the progression of colorectal cancer.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Przechowywanie i stabilność
Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20ºC or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Inne uwagi
For in vitro laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conversion of 5-methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine in mammalian DNA by MLL partner TET1
Mamta Tahiliani et al.
Science, 324 (2009)
Association of TET1 expression with colorectal cancer progression.
Scandinavian Journal of Gastroenterology (2017)
LCX, leukemia-associated protein with a CXXC domain, is fused to MLL in acute myeloid leukemia with trilineage dysplasia having t(10;11)(q22;q23)
Ryoichi Ono, et al
Cancer Research, 2002 (2002)
A novel isoform of TET1 that lacks a CXXC domain is overexpressed in cancer.
Good CR, et al.
Nucleic Acids Research (2017)
Genomic and epigenomic analysis of high-risk prostate cancer reveals changes in hydroxymethylation and TET1
Lien Spans, et al.
Oncotarget (2016)