164610
p-Aminophenylmercuric Acetate
An organomercurial agent used for the activation of latent MMPs in vitro. Acts by facilitating the loss of the enzyme propeptide domain through an autolytic cleavage known as the cysteine switch.
Synonim(y):
p-Aminophenylmercuric Acetate, APMA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
yellow
rozpuszczalność
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Activation of latent MMPs in vitro
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, G.P., et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3