SCR103
Collagenase type I
The collagenase type I (from Clostridium histolyticum) is a crude collagenase preparation that can be used for the isolation of primary cells or for tissue dissociation by enzymatic means.
Synonim(y):
Dysocjacja tkanek, Kolagenaza typu I z Clostridium histolyticum
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Opakowanie
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.