Kluczowe dokumenty
14-558-M
Sigma-Aldrich
Kinaza PI3 (p120γ), 20 µg
For use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Aktywne białko kinazy, Kinaza PI3 p120γ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 130 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PIK3CG(5294)
Opis ogólny
N-terminal His6-tagged recombinant full-length human PI 3-kinase (p120γ).
Opakowanie
Also available in 250μg size as catalog # 14-558M - Call for pricing and availability.
Jakość
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nonradioactive methods for the assay of phosphoinositide 3-kinases and phosphoinositide phosphatases and selective detection of signaling lipids in cell and tissue extracts.
Gray, Alexander, et al.
Analytical biochemistry, 313, 234-245 (2003)