Kluczowe dokumenty
14-603-M
Sigma-Aldrich
Kinaza PI3 (p110β/p85α) Białko, aktywne, 20 µg
Active complex of N-terminal His6-tagged recombinant full-length human p110β & untagged, recombinant, full length, human p85&alpha. For use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Aktywne białko kinazy PI3, Kinaza PI3 p110β/p85α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 124 kDa (p110β)
Mw 83.7 kDa (p85&alpha)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Kompleks N-końcowego znakowanego His6 rekombinowanego ludzkiego p110β o pełnej długości i nieoznakowanego, rekombinowanego, pełnej długości, ludzkiego p85&alfa
Źródło produktu: Współekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PI3Kβ/p85α
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-603M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Jakość
routinely evaluated in a 30 minute reaction using the PIProfiler protocol (see www.upstate.com/features/piprofiler).
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany