933155
SEM Mounting
Alum Mount, Slotted Head, H 6 mm
Synonim(y):
Króciec SEM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Wysokość
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Służy jako podłoże do montażu próbek do skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
Cechy i korzyści
Stożkowy trzpień końcowy.
Łeb rowkowany o średnicy ½" (12,7 mm), trzpień o średnicy ⅛" (3,1 mm), 6 mm (wys.)
Łeb rowkowany o średnicy ½" (12,7 mm), trzpień o średnicy ⅛" (3,1 mm), 6 mm (wys.)
Opakowanie
1EA = 50 mocowań/pak
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)