Kluczowe dokumenty
933325
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Holder for 6 Pin Stubs, Hitachi, M4
Synonim(y):
6-stykowe mocowanie SEM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Ten wielopinowy uchwyt o średnicy 42 mm został zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu. Wykonany jest z obrabianego maszynowo aluminium ze śrubami ustalającymi ze stali nierdzewnej. Mieści do sześciu standardowych trzpieni 12,7 mm (½") z trzpieniem 3,2 mm (⅛").
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)