Kluczowe dokumenty
933295
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multiple Holder for 8 Pins Hitachi, M4
Synonim(y):
8-stykowe mocowanie SEM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Ten wielopinowy uchwyt o średnicy 50 mm został zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu. Wykonany jest z obrabianego maszynowo aluminium ze śrubami imbusowymi ze stali nierdzewnej. Mieści do ośmiu standardowych trzpieni 12,7 mm (½"), zwiększając produktywność.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)