Kluczowe dokumenty
933317
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Pin Stub Adapter, Jeol
Synonim(y):
Multi Pin Stub Adapte
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Ten wielopinowy adapter króćca do JEOL 32x11 mm został zaprojektowany w celu zaoszczędzenia czasu. Wykonany jest z próżniowego aluminium ze śrubami ustalającymi ze stali nierdzewnej. Mieści do czterech standardowych króćców 12,7 mm (½") z trzpieniem 3,2 mm (⅛").
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)