SRP0119
Sirtuin 5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-5, SIR2L5, SIRT5, sir2-like 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥50% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
59.8 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SIRT5(23408)
Opis ogólny
Ludzka sirtuina 5, GenBank Accession No. NM_012241), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem ST, MW = 59,8 kDa, wyrażana w systemie ekspresji Escherichia coli.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)