SRP0140
PRMT1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ANM1, Arginine methyltransferase 1, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 2, HRMT1L2, Interferon receptor 1-bound protein 4 (IR1B4)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥50% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
68 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRMT1(3276)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki