Merck
SRP5272
Sigma-Aldrich
SIRT5, active, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
SIR2L5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
17.0-26.5 RLU/min·ng
masa cząsteczkowa
~39 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SIRT5(23408)
Opis ogólny
SIRT5 is a member of the sirtuin family of proteins which are homologs to the yeast Sir2 protein. Sirtuin family contain a sirtuin core domain and are grouped into four classes with SIRT5 being a member of class III. SIRT5 consists of eight exons and is found in two isoforms which encode a 310 aa and a 299 aa protein, respectively. Human SIRT5 is most predominantly expressed in heart muscle cells and in lymphoblasts. Fluorescence in situ hybridization analysis localized the human SIRT5 gene to chromosome 6p23. SIRT5 can deacetylate cytochrome c, a protein of the mitochondrial intermembrane space with a central function in oxidative metabolism as well as apoptosis initiation.
Działania biochem./fizjol.
Sirtuins are NAD+-dependent deacetylases. Sirtuin 5 (SIRT5) catalyzes the degradation of negatively charged acylated substrates. It also possesses desuccinylase, demalonylase and deglutarylase activities. The protein is overexpressed in non-small cell lung cancer (NSCLC) and may have a role in cancer growth.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)