SRP0105
HDAC-4 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HD4, HDACA, Histone deacetylase 4, Histone deacetylase A, KIAA0288
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥50% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
75.2 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC4(9759)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.