Merck
SML3272
Sigma-Aldrich
Chroman 1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3S)-N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]-3,4-dihydro-6-methoxy-2H-1-benzopyran-3-carboxamide, (3S)-N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-chromene-3-carboxamide, (S)-Chroman 1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Wysoce silny i selektywny inhibitor kinazy Rho (ROCK1/2) ROCK2, który przewyższa Y-27632 w poprawie żywotności hPSCs w kulturach.
Chroman 1 jest wysoce silnym i selektywnym inhibitorem kinazy Rho ROCK2 (ROCK1/2 IC50 = 52/1 pM) o znacznie większej sile działania i selektywności niż Y-27632 (ROCK1/2 IC50 = 71/46 nM). Chroman 1 jest lepszy od Y-27632 w poprawie żywotności hPSCs w kulturach (50 nM Chroman 1 jest równoważny 10 µM Y-27632; hESCs WAK09 w pożywce E8 na płytce pokrytej vitronektyną). Połączenie chromanu 1, emricasanu, poliamin (40 ng/ml putrescyny, 4,5 ng/ml spermidyny i 8 ng/ml sperminy) i trans-ISRIB (CEPT) zwiększa przeżywalność stabilnych genetycznie hPSC poprzez jednoczesne blokowanie kilku mechanizmów stresowych, które w przeciwnym razie zagrażają strukturze i funkcji komórek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)