SRP0237
PI3 kinase (p120g) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PIK3CG, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, gamma, p120-PI3K
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
≥1.4 pmol/min-μg
masa cząsteczkowa
131 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PIK3CG(5294)
Opis ogólny
Ludzki p120γ (nr akcesyjny GenBank AF327656), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem His, MW = 131 kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit of kinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 pmol of Phosphoinositol-3, 4,5-Trisphosphate/min at 37°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SRP0237-20UG | 4061837128721 |