Merck
SMB00948
Sigma-Aldrich
trans-Resveratrol 3-O-β-D-glucuronide
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3-glukuronid trans-resweratrolu, 3-glukuronid RSV, 3-glukuronid resweratrolu, 3-O-glukuronid RSV, 3-O-glukuronid resweratrolu, 3-O-glukuronidtrans-resweratrolu, 3-O-β-D-glukuronid resweratrolu, Kwas 3-hydroksy-5-[(1E )-2-(4-hydroksyfenylo)etenylo]fenylo β-D-glukopiranozyduronowy, RSV 3-glur, Resweratrol 3-O-b-D-glukuronid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
403.37 g/mol
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry)
metody
HPLC: suitable
kolor
white to beige
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Canonical SMILES: C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O)O)OIsomeric SMILES: C1=CC(=CC=C1/C=C/C2=CC(=CC(=C2)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)C(=O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C20H20O9/c21-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(22)9-14(8-11)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
Klucz InChI
QWSAYEBSTMCFKY-OTPOQTMVSA-N
Opis ogólny
3-O-glukuronid trans-resweratrolu, znany również jako 3-O-glukuronid resweratrolu, to polifenol należący do klasy glikozydów stilbenoidowych, występujący w różnych roślinach i owocach. Ten naturalny związek jest aktywnym metabolitem i glukuronidową pochodną trans-resweratrolu, polifenolu obecnego w winogronach i innych roślinach, znanego z potencjalnych korzyści zdrowotnych. Szeroko zakrojone badania wskazują, że posiada on zróżnicowaną aktywność biologiczną, w tym właściwości przeciwutleniające, antyproliferacyjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Co więcej, aktywuje szlak sirtuinowy, związany ze starzeniem się i regulacją metabolizmu. Chociaż jego mechanizm działania nie jest w pełni wyjaśniony, uważa się, że angażuje szlak sirtuinowy i hamuje enzymy zaangażowane w produkcję mediatorów stanu zapalnego. W szczególności wykazuje działanie hamujące na proliferację określonych komórek nowotworowych i wzrost bakterii. Ponadto wywiera również działanie hamujące na proliferację określonych komórek nowotworowych i wzrost bakterii. Ta aktywna forma ulega różnym przemianom metabolicznym, w tym hydrolizie, utlenianiu, redukcji i glukuronidacji, wykazując częste interakcje z ludzkimi erytrocytami. Takie właściwości sprawiają, że ma ona kluczowe znaczenie dla badań biochemicznych i metabolomicznych.
Zastosowanie
3--O-β-ᴅ-glukuronid trans-resweratrolu jest metabolitem, który znajduje zastosowanie w metabolomice i badaniach biochemicznych.
Cechy i korzyści
  • Związek o wysokiej czystości odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susan J Zunino et al.
Oncology letters, 14(2), 2517-2522 (2017-08-07)
Resveratrol has been reported to inhibit or induce DNA damage, depending upon the type of cell and the experimental conditions. Dietary resveratrol is present in the body predominantly as metabolites and limited data is available concerning the activities of these
Ljubica Svilar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1104, 119-129 (2018-11-20)
Trans-resveratrol is a stilbene polyphenol with a large spectrum of biological activities. This is why it is widely studied in terms of activities, bioavailability and quantitation in different foods, beverages and biological matrices. Different analytical methods are employed for its