Merck
SMB00959
Sigma-Aldrich
trans-Resveratrol 3-O-sulfate potassium salt
Synonim(y):
Siarczan 3-hydroksy-5-[(1E)-2-(4-hydroksyfenylo)etenylo]fenylu potasu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11KO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.40
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
kolor
white to beige
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].[S](=O)(=O)(Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)[O-])O)O
InChI
1S/C14H12O6S.K/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(8-11)20-21(17,18)19;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b2-1+;
Klucz InChI
ZWGAYYADLYCXQH-TYYBGVCCSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Resweratrol-3-O-siarczan jest metabolitem pochodzącym z trans-resweratrolu. Można go znaleźć w płynach biologicznych. W komórce 3-siarczan resweratrolu znajduje się głównie w cytoplazmie i przestrzeni pozakomórkowej
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)