Merck
711004
Sigma-Aldrich
Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene-13C6, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C8H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191503
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
Klucz InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2