Kluczowe dokumenty
1.25134
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn 9769 HCX, 0,2 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 10 mm
pojemność
0.2 mL
~50 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
85 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
mixed mode
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
5 x 10 mm
Cechy i korzyści
Żywica chromatograficzna 9769 HCX umożliwia:
  • Większą wydajność przy wysokich stężeniach soli
  • Doskonałą produktywność
  • Wyjątkową selektywność
  • Sztywne kulki bazowe ułatwiające pakowanie
  • Doskonały przepływ pod ciśnieniem
  • Wysoka stabilność chemiczna
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany