Key Documents
1.25066
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 1 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Postać
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
pojemność
1 mL
~50 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
85 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
mixed mode
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8 x 20mm
Cechy i korzyści
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Komentarz do analizy
Appearance: passes test
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany