Kluczowe dokumenty
1.24513
Supelco
Batofenantrolina
GR for analysis
Synonim(y):
4,7-difenylo-1,10-fenantrolina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
216-767-1
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
215-220 °C
gęstość nasypowa
400 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Klucz InChI
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3