1.15480
Hyamine® 1622-solution
0.004 mol/l, for the deterimination of anionic tensides
Synonim(y):
N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
product name
Hyamine® 1622-solution, for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
0.004 M
metody
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
gęstość
1.0 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1