Key Documents
51126
Hyamine® 1622 solution
4 mM in H2O
Synonim(y):
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride solution
About This Item
Polecane produkty
stężenie
4 mM in H2O
gęstość
0.998 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?