1.03935
Iron(III) phosphate
for analysis calcined (max. 0.001% SO₄) EMSURE®
Synonim(y):
Iron(III) phosphate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Formularz
solid
skład
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
strata
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
gęstość
2.87 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
900 kg/m3
ślady anionów
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Klucz InChI
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
Komentarz do analizy
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3