Merck
344702
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate hydrate
Synonim(y):
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Mg3(PO4)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.86 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
gęstość
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
Klucz InChI
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)