Kluczowe dokumenty
1.01543
Millipore
L-Arginine monohydrochloride
for biochemistry
Synonim(y):
Chlorowodorek kwasu α-amino-δ-guanidynowo-walerianowego, chlorowodorek kwasu alfa-amino-delta-guanidynowo-walerianowego, Arg
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
Beilstein:
3631658
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
214-275-1
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
<1 Pa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99% dry basis (perchloric acid titration)
Formularz
powder
siła działania
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
rozpuszczalność
730 g/L
gęstość
1.42 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1250 kg/m3
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Zastosowanie
  • Poprawa produktów do pielęgnacji jamy ustnej: Badania wykazały, że monochlorowodorek L-argininy zwiększa biodostępność fluoru w produktach do pielęgnacji jamy ustnej, promując lepsze zdrowie jamy ustnej (Bijle et al., 2020)..
Działania biochem./fizjol.
Substrat syntazy tlenku azotu, który jest przekształcany w cytrulinę i tlenek azotu (NO). Indukuje uwalnianie insuliny poprzez mechanizm zależny od tlenku azotu.
Komentarz do analizy
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobny proszek
Wygląd roztworu (1 mol/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, obliczone na wysuszonej substancji): +21,0 do +22,0
Absorpcja UV(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,20
Absorpcja UV(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,05
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,2 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1