Kluczowe dokumenty
W381918
L-Arginine
99%, FCC, FG
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Próba
99%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +27°, c = 8 in 6 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
informacje o genach
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Metabolomic approaches to dissect dysregulated metabolism in the progression of pre-diabetes to T2DM.: This study employs L-Arginine to examine metabolic changes during the transition from pre-diabetes to type 2 diabetes mellitus, offering new targets for early intervention (Ji et al., 2024 Jun). Link to the article.
- Amino acid profile alteration in age-related atrial fibrillation.: Investigates the role of L-Arginine in cardiovascular aging, highlighting its potential in developing therapeutic strategies against atrial fibrillation associated with aging (Huang et al., 2024 Mar). Link to the article.
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W381918-10KG | 4061838258106 |
W381918-1KG | 4061838258113 |
W381918-5KG | 4061838258120 |
W381918-SAMPLE | 4061837537509 |