Merck
W381920
Sigma-Aldrich
L-Arginine
natural, FCC, FG
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Numer FEMA:
3819
Beilstein:
1725413
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
17.003
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
222 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)