Kluczowe dokumenty
06-1091
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko receptorowi IL-13, alfa-2 (IL-13RA2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
receptor interleukiny 13, alfa 2, podjednostka alfa 2 receptora interleukiny 13, łańcuch alfa 2 receptora interleukiny 13, białko wiążące interleukinę 13, podjednostka alfa 2 IL-13R, antygen nowotworowy/testowy 19, podjednostka alfa 2 receptora IL-13, białko wiążące interleukinę 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Podjednostka alfa-2 receptora interleukiny-13 (IL-13RA2) jest jednym z receptorów interleukiny-13, która jest kluczowym moderatorem astmy i zapalenia alergicznego. Wykazano, że IL-13 i jej receptory odgrywają rolę w aktywacji szlaków prozwłóknieniowych za pośrednictwem alkoholu. IL-13 ma hamujący wpływ na aktywację makrofagów, ale nie może aktywować limfocytów T.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje receptor interleukiny-13, alfa-2 w domenie cytoplazmatycznej.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu receptorowi interleukiny-13, alfa-2 w domenie cytoplazmatycznej.
Zastosowanie
Analiza Western Blot (SNAP i.d. Protein Detection System): 5 µg/ml z poprzedniej partii wykryło receptor interleukiny-13, alfa-2 w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii zostało użyte do wykrycia receptora interleukiny-13, alfa-2 w skrawkach tkanki raka jelita grubego i prawidłowej ludzkiej nerki/meduli.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Przeciwciało przeciwko receptorowi IL-13, alfa-2 (IL-13RA2) jest przeciwciałem przeciwko receptorowi IL-13 do stosowania w WB, IH(P).
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Interleukin-13 receptor, alpha-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
~44 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Zhou et al.
The Journal of clinical investigation, 125(8), 3178-3192 (2015-06-30)
Hermansky-Pudlak syndrome (HPS) comprises a group of inherited disorders caused by mutations that alter the function of lysosome-related organelles. Pulmonary fibrosis is the major cause of morbidity and mortality in patients with subtypes HPS-1 and HPS-4, which both result from