ABE1861
Anti-CDK12 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cyclin-dependent kinase 12, CDC2-related protein kinase 7, Cdc2-related kinase, arginine/serine-rich, Cell division cycle 2-related protein kinase 7, Cell division protein kinase 12, CrkRS, hCDK12
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK12(51755)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected baculovirus expressed human CDK12 in lysates from infected Sf9 cells (Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CDK12 in HeLa nuclear extract, as well as RNAi-mediated CDK12 downregulation in HEK293T/17 cells (Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated CDK12 from HeLa nuclear extract (Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795; Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CDK12 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1