Merck
50999-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L86
opis
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
glycans
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
Kolumny 7938 Glycan HPLC zostały specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia szybkiej, wysokiej rozdzielczości i powtarzalnej identyfikacji glikanów przy użyciu chromatografii HILIC. Kolumny Fused-Core zapewniają lepszą rozdzielczość w porównaniu z konwencjonalnymi metodami LC, umożliwiając w ten sposób bardziej wiarygodne oznaczanie ilościowe i pewną identyfikację glikanów.
Zobacz ulotkę BIOshell Glycan HPLC Columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50999-U4061833363645