Merck
50994-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L86
opis
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
glycans
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
Kolumny 7938 Glycan HPLC zostały specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia szybkiej, wysokiej rozdzielczości i powtarzalnej identyfikacji glikanów przy użyciu chromatografii HILIC. Kolumny Fused-Core zapewniają lepszą rozdzielczość w porównaniu z konwencjonalnymi metodami LC, umożliwiając w ten sposób bardziej wiarygodne oznaczanie ilościowe i pewną identyfikację glikanów.
Zobacz ulotkę BIOshell Glycan HPLC Columns.
Zastosowanie
Kolumny 7938 Glycan HPLC to kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej o konstrukcji cząstek Fused-Core. Ich skład chemiczny jest odpowiedni do analizy biomolekuł takich jak oligosacharydy za pomocą hydrofilowej interaktywnej chromatografii cieczowej (HILIC).
Cechy i korzyści
Kolumny 7938 Glycan HPLC są kompatybilne zarówno z systemami UHPLC, jak i HPLC. Zostały specjalnie zaprojektowane do szybkiej separacji biomolekuł w wysokiej rozdzielczości. Kolumny te działają przy wysokich prędkościach przepływu i mają o 40% wyższą wydajność niż w pełni porowate cząstki o tym samym rozmiarze. Są stabilne w wysokich temperaturach, co zwiększa przepustowość i poprawia kształt piku.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.
Protokoły
Powiązane treści
HPLC oddziela i identyfikuje duże biomolekuły, takie jak białka i peptydy, przepompowując próbkę przez kolumnę wypełnioną sorbentem.
HPLC oddziela i identyfikuje duże biomolekuły, takie jak białka i peptydy, przepompowując próbkę przez kolumnę wypełnioną sorbentem.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50994-U4061833363614