Kluczowe dokumenty
HPA048891
Sigma-Aldrich
Anti-KCNJ11 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BIR, Anti-Kir6.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
TVKVPTPLCTARQLDEDHSLLEALTLASARGPLRKRSVPMAKAKPKFSISPDSLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNJ11(3767)
Immunogen
Potasowy kanał prostujący do wewnątrz, podrodzina J, członek 11
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85001
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahesha H Gangadhariah et al.
Diabetologia, 60(6), 1066-1075 (2017-03-30)
Insulin resistance is frequently associated with hypertension and type 2 diabetes. The cytochrome P450 (CYP) arachidonic acid epoxygenases (CYP2C, CYP2J) and their epoxyeicosatrienoic acid (EET) products lower blood pressure and may also improve glucose homeostasis. However, the direct contribution of
Chengchuang Zhan et al.
Toxicology letters, 318, 57-64 (2019-10-05)
3-Bromopyruvate (3-BrPA) is a promising agent that has been widely studied in the treatment of cancer and pulmonary hypertension. Rotenone is a pesticide commonly used on farms and was shown to have anti-cancer activity and delay fibrosis progression in chronic
Hu Liu et al.
Oncotarget, 8(25), 40568-40582 (2017-04-06)
Acute radiation-induced liver injury is a limitation for hepatoma radiotherapy. Come so far the clinical treatments are insufficient. The effective, specific, low toxicity and novel drugs are in powerful need. Glibenclamide is a common hypoglycemic. Some studies have revealed its
Tomoko Kodama et al.
Journal of pharmacological sciences, 137(1), 86-92 (2018-05-21)
Eukaryotic elongation factor 2 kinase (eEF2K) is a calmodulin-related protein kinase which regulates protein translation. A484954 is an inhibitor of eEF2K. In the present study, we investigated the acute effects of A484954 on contractility of isolated blood vessels. Isometric contraction
Jie Qu et al.
Journal of neuroinflammation, 14(1), 228-228 (2017-11-28)
Long-term use of morphine induces analgesic tolerance, which limits its clinical efficacy. Evidence indicated morphine-evoked neuroinflammation mediated by toll-like receptor 4 (TLR4) - NOD-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome was important for morphine tolerance. In our study, we investigated whether