Kluczowe dokumenty
06-1079
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko interleukinie 23 alfa (IL-23A)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Podjednostka alfa IL-23, podjednostka p19 interleukiny 23, JKA3 indukowana po aktywacji limfocytów T, podjednostka p19 interleukiny 23, podjednostka alfa p19 interleukiny 23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL23A(51561)
Opis ogólny
Podjednostka alfa interleukiny 23 (IL-23A lub IL-23, podjednostka p19) jest podjednostką heterodimerycznej cytokiny IL-23, która zawiera również podjednostkę p40 interleukiny 12 (IL-12B). Receptor IL-23 jest utworzony przez podjednostkę beta 1 IL-12 (IL-12RB1) i podjednostkę specyficzną dla IL-23, IL-23R. IL-23 aktywuje aktywator transkrypcji STAT4 i stymuluje produkcję interferonu-gamma. IL-23 jest ważną częścią odpowiedzi zapalnej przeciwko infekcji. Promuje ona regulację w górę metaloproteazy macierzy MMP9, zwiększa angiogenezę i zmniejsza infiltrację komórek T CD8+. Ostatnio IL-23 została powiązana z rozwojem guzów nowotworowych. W połączeniu z IL-6 i TGF-β1, IL-23 stymuluje naiwne limfocyty T CD4+ do różnicowania się w nowy podzbiór komórek zwany komórkami Th17, które różnią się od klasycznych komórek Th1 i Th2. Komórki Th17 wytwarzają IL-17, cytokinę prozapalną, która zwiększa priming komórek T i stymuluje produkcję cząsteczek prozapalnych, takich jak IL-1, IL-6, TNF-alfa, NOS-2 i chemokiny, powodując stan zapalny.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje dojrzały łańcuch podjednostki alfa IL-23.
Immunogen
Epitop: Dojrzały łańcuch IL-23, podjednostka alfa.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający dojrzałemu łańcuchowi ludzkiej podjednostki alfa IL-23.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z poprzedniej partii wykryło IL-23 alfa w ludzkich PBMC.
Wykrywaj interleukinę 23 alfa (IL-23A) za pomocą tego przeciwciała przeciw interleukinie 23 alfa (IL-23A) zatwierdzonego do stosowania w WB, FC.
Jakość
Evaluated by Western Blot in 3T3/A31 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23 alpha in 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
Opis wartości docelowych
UniProtKB/Swiss-Prot wpis Q9NPF7 wymienia masę cząsteczkową 20,730 kDa W niektórych testowanych lizatach obserwuje się niespecyficzne pasma przy około 40 kDa i około 55 kDa.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2