Kluczowe dokumenty
SAB1407500
Sigma-Aldrich
Anti-IL23A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IL-23, IL-23A, IL23P19, MGC79388, P19, SGRF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~20.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL23A(51561)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę heterodimerycznej cytokiny interleukiny 23 (IL23). IL23 składa się z tego białka i podjednostki p40 interleukiny 12 (IL12B). Receptor IL23 jest utworzony przez podjednostkę beta 1 IL12 (IL12RB1) i podjednostkę specyficzną dla IL23, IL23R. Zarówno IL23, jak i IL12 mogą aktywować aktywator transkrypcji STAT4 i stymulować produkcję interferonu-gamma (IFNG). W przeciwieństwie do IL12, która działa głównie na naiwne limfocyty T CD4(+), IL23 działa preferencyjnie na limfocyty T pamięci CD4(+). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL23A (NP_057668.1, 1 a.a. ~ 189 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLGSRAVMLLLPWTAQGRAVPGGSSPAWTQCQQLSQKLCTLAWSAHPLVGHMDLREEGDEETTNDVPHIQCGDGCDPQGLRDNSQFCLQRIHQGLIFYEKLLGSDIFTGEPSLLPDSPVGQLHASLLGLSQLLQPEGHWETQQIPSLSPSQPWQRLLRFKILRSLQAFVAVAARVFAHGAATLSP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Niu et al.
Clinical and experimental immunology, 176(3), 473-484 (2014-02-18)
Hepatic allograft rejection remains a challenging problem, with acute rejection episode as the major barrier for long-term survival in liver transplant recipients. To explore a strategy to prevent allograft rejection, we hypothesized that mesenchymal stem cells (MSCs) genetically engineered with
María Florencia Ogara et al.
Biochimica et biophysica acta, 1843(7), 1309-1324 (2014-04-08)
DNA damage, which perturbs genomic stability, has been linked to cognitive decline in the aging human brain, and mutations in DNA repair genes have neurological implications. Several studies have suggested that DNA damage is also increased in brain disorders such
Nida S Iqbal et al.
BioTechniques, 56(5), 239-249 (2014-05-09)
Although many researchers have successfully uncovered novel functions of the tumor suppressor p19(Arf) utilizing various types of cultured cancer cells and immortalized fibroblasts, these systems do not accurately reflect the endogenous environment in which Arf is developmentally expressed. We addressed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1407500-50UG4061835693801