Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB3500310
Sigma-Aldrich
Anti-IL-23 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL-27 p28, Anti-Interleukin-27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 21 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL23A(51561)
Opis ogólny
IL-23 jest cytokiną prozapalną. Jest syntetyzowana głównie przez aktywowane DC (komórki dendrytyczne) i makrofagi. Jest to białko o masie 20,7 kDa, które zawiera 189 aminokwasów. IL-23 ulega ekspresji głównie na aktywowanych/pamięciowych limfocytach T i komórkach NK. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.3.
Immunogen
Przeciwciało IL-23 zostało wyhodowane przeciwko 14-aminokwasowemu peptydowi znajdującemu się w pobliżu końca karboksylowego ludzkiej IL-23.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-IL-23 zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
IL-23 odgrywa główną rolę w skórnych chorobach zapalnych o podłożu immunologicznym, takich jak łuszczyca, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i atopowe zapalenie skóry. Jest zaangażowana w odporność komórkową, napędzając ekspansję, stabilizację i przeżycie komórek Th17.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500310.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IL23A (interleukin 23, alpha subunit p19)
Inoue N
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)
L Zhang et al.
Scandinavian journal of immunology, 87(1), 36-45 (2017-11-10)
This study (1) analysed the percentage of γδ T cells, γδ T cell subsets, Th17 cells and regulatory T cells (Treg cells) and (2) determined the role of IL-23 in primary nephrotic syndrome (PNS) patients with active disease and in
Osmotin Protects H9c2 Cells from Simulated Ischemia-Reperfusion Injury through AdipoR1/PI3K/AKT Signaling Pathway
Liu J, et al.
Frontiers in Physiology (2017)
Expression of IL-23/Th17-related cytokines in basal cell carcinoma and in the response to medical treatments
Pellegrini C, et al.
PLoS ONE (2017)
Jianhua Liu et al.
Frontiers in physiology, 8, 611-611 (2017-10-11)
Objective: This study aimed to investigate the effect of osmotin on myocardial ischemia/reperfusion (I/R), as well as the underlying mechanisms. Methods:In vitro I/R injury model was established on rat cardiac myoblast H9c2 cells by oxygen and glucose deprivation followed by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3500310-0.05MG4061832160870
SAB3500310-100UG4061832495415