Kluczowe dokumenty
WH0149233M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL23R antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-interleukin 23 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL23R(149233)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen receptora interleukiny 23 (IL23R) koduje podjednostkę receptora IL-23. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p31.3.
Immunogen
IL23R (NP_653302, 553 a.a. ~ 628 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LNQGECSSPDIQNSVEEETTMLLENDSPSETIPEQTLPDEFVSCLGIVNEELPSINTYFPQNILESHFNRISLLE
Działania biochem./fizjol.
Receptor interleukiny 23 (IL23R) IL-12Rβ1 i tworzy kompleks IL-23, który jest niezbędny do sygnalizacji IL-23. Konstytutywnie łączy się z kinazą Janus 2 (JAK2). IL23R przyłącza się do aktywatora sygnału transduktora transkrypcji i aktywatora transkrypcji 3 (STAT3) w sposób zależny od ligandu i pełni funkcję prozapalną. Gen IL23R chroni przed chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony W Segal
European journal of clinical investigation, 48 Suppl 2, e12983-e12983 (2018-06-23)
Crohn's disease (CD) is caused by a trigger, almost certainly enteric infection by one of a multitude of organisms that allows faeces access to the tissues, at which stage the response of individuals predisposed to CD is abnormal. In CD
Joerg Ermann et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2559-E2566 (2014-06-14)
T-bet(-/-).Rag2(-/-) (TRUC) mice spontaneously develop microbiota-driven, TNF-mediated large bowel inflammation that resembles human ulcerative colitis. We show here that IL-23 and IL-1-dependent secretion of IL-17A by innate lymphoid cells (ILCs; defined as CD45(+)lin(-)Thy1(hi)NKp46(-)) is a second critical pathway in this