SAB4700051
Monoclonal Anti-CD3-PE antibody produced in mouse
clone APA1/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD3 (activation epitope)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
APA1/1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3(916)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne APA1/1 rozpoznaje zależny od aktywacji wewnątrzkomórkowy epitop CD3 epsilon. Ekspozycja epitopu poprzedza fosforylację CD3 oraz rekrutację i aktywację ZAP70, co inicjuje kaskadę sygnalizacyjną wytwarzaną przez aktywację komórek T. APA1/1 jest najwcześniejszym znanym markerem aktywacji komórek T za pośrednictwem TCR.
Immunogen
Oczyszczone ludzkie białka CD3 izolowane z grasicy
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 5 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Priya Ramanathan et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(14), 5909-5916 (2014-08-02)
Human papillomavirus infection (HPV) and HPV related immune perturbation play important roles in the development of cervical cancer. Since mature dendritic cells (DCs) are potent antigen-presenting cells (APC), they could be primed by HPV antigens against cervical cancers. In this
Amy P Wong et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 293(3), L740-L752 (2007-07-10)
It has been suggested that some adult bone marrow cells (BMC) can localize to the lung and develop tissue-specific characteristics including those of pulmonary epithelial cells. Here, we show that the combination of mild airway injury (naphthalene-induced) as a conditioning
Adam J Pritchard et al.
PloS one, 9(6), e99444-e99444 (2014-06-10)
The family of sphingosine-1-phosphate receptors (S1PRs) is G-protein-coupled, comprised of subtypes S1PR1-S1PR5 and activated by the endogenous ligand S1P. The phosphorylated version of Fingolimod (pFTY720), an oral therapy for multiple sclerosis (MS), induces S1PR1 internalisation in T cells, subsequent insensitivity
Ailin Lepletier et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(10), e3203-e3203 (2014-10-21)
The protozoan parasite Trypanosoma cruzi is able to target the thymus and induce alterations of the thymic microenvironmental and lymphoid compartments. Acute infection results in severe atrophy of the organ and early release of immature thymocytes into the periphery. To
Kyriaki Ioannou et al.
International journal of oncology, 45(4), 1457-1468 (2014-07-23)
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is a pleiotropic pro-inflammatory cytokine, which possesses a contributing role in cancer progression and metastasis and, thus, is now considered a promising anticancer drug target. Many MIF-inactivating strategies have proven successful in delaying cancer growth.