SAB4700113
Monoclonal Anti-CD19-PE antibody produced in mouse
clone LT19, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LT19, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD19(930)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD19 (cluster of differentiation 19) to białko o masie 95 kDa zlokalizowane na powierzchni prawie wszystkich limfocytów B i jest uważane za specyficzny marker powierzchniowy dla komórek B. Białko to należy do nadrodziny immunoglobulin (Ig) z regionem cytoplazmatycznym 240 aminokwasów i jest zaangażowane w regulację funkcji komórek B. Białko jest kodowane przez gen cd19 o wielkości 7,41 kb, zmapowany na krótkim ramieniu ludzkiego chromosomu 16p11.2. Istnieją pewne zlokalizowane regiony silnych ładunków ujemnych netto z dziewięcioma resztami tyrozyny w cytoplazmatycznym regionie CD19. Regiony te mogą regulować interakcję CD19 z protoonkogenem Vav, kinazą fosfatydyloinozytolu-3 (kinazą PI-3) oraz białkowymi kinazami tyrozynowymi Lyn, Lck i Fyn.
Immunogen
Linia komórkowa Daudi ludzkiego chłoniaka Burkitta
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja CD19 (cluster of differentiation 19) jest ograniczona do normalnych i złośliwych komórek linii B. Dlatego też jest uważany za uderzający cel dla immunoterapii ukierunkowanych na nowotwory złośliwe komórek B. CD19 pomaga limfocytom B zainicjować pierwotną odpowiedź immunologiczną nawet przy niskich stężeniach antygenu. Kodowane białko odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu wewnętrznych progów sygnalizacji komórek B poprzez regulację zarówno sygnalizacji zależnej, jak i niezależnej od receptora komórek B (BCR). Działa również jako biomarker rozwoju komórek B.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The CD19/CR2/TAPA-1 complex of B lymphocytes: linking natural to acquired immunity.
Fearon DT and Carter RH.
Annual Review of Immunology, 127-149 (1995)
CD19: a biomarker for B cell development, lymphoma diagnosis and therapy.
Wang K
Experimental Hematology & Oncology, 1 (2012)
The CD19/CD21 signal transducing complex of human B lymphocytes includes the target of antiproliferative antibody-1 and Leu-13 molecules.
Bradbury LE
Journal of Immunology, 149, 2841-2850 (1992)
CD19 monoclonal antibody HD37 inhibits anti-immunoglobulin-induced B cell activation and proliferation.
Pezzutto A
Journal of Immunology, 138, 2793-2799 (1987)
The CD19-CD21 complex regulates signal transduction thresholds governing humoral immunity and autoimmunity.
Tedder TF
Immunity, 6, 107-118 (1997)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700113-100TST | 4061838165312 |