Kluczowe dokumenty
H8041
IL-23 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonim(y):
Human IL-23, IL-23 Cytokine, Interleukin 23
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Interleukin-23 human, IL-23, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤2 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 55 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1EU/mg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL23A(51561)
Opis ogólny
Interleukin-23 (IL-23) is a pro-inflammatory cytokine. It is mostly synthesized by activated dendritic cells and macrophages. It is a 20.7kDa protein with 189 amino acids. IL-23 is mostly expressed on activated/memory T cells and natural killer (NK) cells. This gene is located on human chromosome 12q13.3.
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?