Kluczowe dokumenty
AV53557
Sigma-Aldrich
Anti-IL13RA2 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD213A2, Anti-IL-13R, Anti-IL13BP, Anti-Interleukin 13 receptor, α 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL13RA2(3598)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiej IL13RA2
Działania biochem./fizjol.
IL13RA2 jest blisko spokrewniony z Il13RA1, podtypem kompleksu receptora interleukiny 13. Białko to wiąże IL13 z wysokim powinowactwem, ale nie posiada domeny cytoplazmatycznej i nie wydaje się funkcjonować jako mediator sygnału. Według doniesień odgrywa ono rolę w internalizacji IL13.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DHFKECTVEYELKYRNIGSETWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)