Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003909
Sigma-Aldrich
Anti-UBE2I antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SUMO-conjugating enzyme UBC9, Anti-SUMO-protein ligase, Anti-Ubiquitin carrier protein 9, Anti-Ubiquitin carrier protein I, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I, Anti-Ubiquitin-protein ligase I, Anti-p18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
IALSRLAQERKAWRKDHPFGFVAVPTKNPDGTMNLMNWECAIPGKKGTPWEGGLFKLRMLFKDDYPSSPPKCKFEPPLFHPNVYPSGTVCLSILEEDKDWRPAITIKQILLGIQELLNEPNIQDPAQAEAYTIYCQNRVEYEKRVRAQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE2I(7329)
Immunogen
SUMO-conjugating enzyme UBC9 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Enzym sprzęgający SUMO UBC9 jest białkiem kodowanym przez gen UBE2I u ludzi. Odgrywa kluczową rolę w modyfikacji potranslacyjnej zwanej sumoilacją. Jest uważany za jedyny enzym sprzęgający sumoilację, który reguluje funkcję białek i odgrywa ważną rolę w procesie nowotworzenia. Sumoilowane białka funkcjonują w wielu procesach komórkowych, w tym we wzroście komórek, utrzymaniu integralności i stabilności genomu oraz rozwoju nowotworów. Białko to ulega ekspresji na wyższych poziomach w pierwotnej tkance raka płuc i guzkach przerzutowych w porównaniu z tkanką przednowotworową i/lub prawidłową. Zwiększona ekspresja tego genu sprzyja migracji i inwazji. Może odgrywać ważną rolę w progresji raka poprzez promowanie inwazji i przerzutów w raku płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86437
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui Li et al.
Oncology reports, 29(4), 1588-1594 (2013-02-06)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related mortality worldwide. The mortality is high mainly due to the lack of known effective screening procedures; there is a high tendency for early spread and systemic therapies do not cure metastatic disease.
Katarzyna Wozniak et al.
Pathology oncology research : POR, 20(1), 67-72 (2013-07-23)
UBC9 protein (E2-conjugating enzyme) plays a key role in post-translation modification named sumoylation. Proteins, which are sumoylated take part in many cellular processes including cell growth, maintaining the genome integrity and stability and cancer development. The aim of this study
Shi-Feng Chen et al.
Chinese journal of cancer, 30(9), 638-644 (2011-09-02)
Ubiquitin-conjugating enzyme 9 (Ubc9), the sole conjugating enzyme for sumoylation, regulates protein function and plays an important role in tumorigenesis. Whether Ubc9 is involved in the chemoresistance of breast cancer remains unknown. In this study, we aimed to evaluate the